Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Mediline, pour usage scientifique
Code produit. 15290469 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
597 L
856 l
1361 L
Modèle de porte:
Solide
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15290469
Marque: Liebherr™ LKPv 1423
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur de laboratoire pour le stockage des produits thermosensibles
  • Plage de température 0 / +16 ° Stabilité de température de +/- 3°C testée selon FDX15-140
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec dégivrage automatique
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Affichage numérique, alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
  • Port d'accès pour sonde de température externe
  • Serrure de porte, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°
  • Roulettes de 125 mm pour un nettoyage facile. Roulettes avant avec frein.
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (métrique) 1361 L
Gamme de températures 0°C à 16°C
Résolution de la température 0,1°C
Stabilité de la température Gradient de 3,8°C
Réfrigérant R 290
Modèle de porte Verre
No. of Doors 2
Door Material Double vitrage
Nbre de tiroirs 0
Étagères 8
Capacité (métrique) d’étagère 60 kg charge max
Matériau de la hotte Acier
Finition externe Acier avec traitement epoxy blanc
Intérieur Chrome-Nickel-Steel interior containers
Modèle Haut
Affichage LED
Roulettes Oui
Couleur Blanc
Type de contrôle Numérique
Dégivrage Automatique
Éclairage LED internal light
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sorties de données RS 485
Dimensions (L x l x H) extérieures 2 150 x 1 430 x 830 mm (H x l x P)
Profondeur (métrique) extérieure 83 cm
Profondeur (métrique) intérieure 65 cm
Hauteur (métrique) extérieure 216 cm
Hauteur (métrique) intérieure 150 cm
Largeur (métrique) extérieure 143 cm
Largeur (métrique) intérieure 123,6 cm
Ampérage 3,0 A
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220 - 240 V 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 4.3 kWh
Poids à l’expédition (métrique) 265 kg
Poids (métrique) 228 kg