Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute et moyenne
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
6.05€ - 37.65€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Finition | Vitrifié |
Product Type Specs | Creusets de fusion en porcelaine |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10017380
|
Haldenwanger™
L 79MF/7 |
15mL |
6.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10731922
|
Haldenwanger™
L 79MF/7A |
20mL |
7.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10578831
|
Haldenwanger™
79MF/6 |
38mL |
9.81€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10771922
|
Haldenwanger™
79MF/1A |
250mL |
37.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10281531
|
Haldenwanger™
L 79MF/6A |
49mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10493081
|
Haldenwanger™
L 79MF/4 |
90mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications.Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
- Les couvercles sont vendus séparément
Spécification
Porcelaine | |
Vitrifié | |
Creusets de fusion en porcelaine |