Learn More
Acétate de médroxyprogestérone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077870
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
71-58-9
C24H34O4
386.52
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
medroxyprogesterone acetate, medroxyprogesterone 17-acetate, metigestrona, provera, depo-provera, gestapuran, farlutin, perlutex, veramix, methylacetoxyprogesterone
6279
CHEBI:6716
[(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acétyl-6,10,13-triméthyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] acétate
CC1CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
71-58-9
C24H34O4
386.52
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
medroxyprogesterone acetate, medroxyprogesterone 17-acetate, metigestrona, provera, depo-provera, gestapuran, farlutin, perlutex, veramix, methylacetoxyprogesterone
6279
CHEBI:6716
[(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acétyl-6,10,13-triméthyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] acétate
CC1CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Medroxyprogesterone acetate
Point de fusion 206.0°C to 208.0°C
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 386.52
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Medroxyprogesterone acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.