Learn More
Thermo Scientific™ Pack centrifugeuse clinique Megafuge 16R TX-200
Offre une capacité, une ergonomie et un rapport qualité/prix exceptionnels.
Marque:  Thermo Scientific™ 50122062
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Code produit. 10391405
  • 10235.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
18-06-2020
Includes: Heraeus Megafuge 16R, 230 V (réf. du fabricant : 75004270) ; Rotor TX-200 (réf. du fabricant : 75003658) ; Godets ronds de 200 ml (jeu / 4) - pour rotor TX-200 (réf. fab. : 75003659) ; Bouchons de scellage pour godet TX-200 (ensemble / 4, avec graisse) (réf. fab. : 75003660) ; Adaptateurs 7 x 15/10 ml Vacutainer, ensemble de 4 (réf. du fabricant : 75003808) ; Adaptateurs 8 x 5/7 ml, ensemble de 4 (réf. du fabricant : 75003785)
Description
Description
Parfait pour les protocoles cliniques, les applications de culture cellulaire et le traitement de microplaques.
Spécification
Spécification
Heraeus Megafuge 16R, 230 V (réf. du fabricant : 75004270) ; Rotor TX-200 (réf. du fabricant : 75003658) ; Godets ronds de 200 ml (jeu / 4) - pour rotor TX-200 (réf. fab. : 75003659) ; Bouchons de scellage pour godet TX-200 (ensemble / 4, avec graisse) (réf. fab. : 75003660) ; Adaptateurs 7 x 15/10 ml Vacutainer, ensemble de 4 (réf. du fabricant : 75003808) ; Adaptateurs 8 x 5/7 ml, ensemble de 4 (réf. du fabricant : 75003785)
Pack centrifugeuse clinique Megafuge 16R TX-200
Vidéos
Documents
Garantie