Learn More
Abnova™ MEIS2 (Human) Recombinant Protein
Human MEIS2 full-length ORF ( AAH01516, 1 a.a. - 381 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH01516
Identification génétique (Entrez) 4212
Nom Meis homeobox 2
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16197731
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00004212-P01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
16107741
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00004212-P01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
  • Sequence: MDGVGVPASMYGDPHAPRPIPPVHHLNHGPPLHATQHYGAHAPHPNVMPASMGSAVNDALKRDKDAIYGHPLFPLLALVFEKCELATCTPREPGVAGGDVCSSDSFNEDIAVFAKQVRAEKPLFSSNPELDNLMIQAIQVLRFHLLELEKVHELCDNFCHRYISCLKGKMPIDLVIDERDGSSKSDHEELSGSSTNLADHNPSSWRDHDDATSTHSAGTPGPSSGGHASQSGDNSSEQGDGLDNSVASPGTGDDDDPDKDKKRQKKRGIFPKVATNIMRAWLFQHLTHPYPSEEQKKQLAQDTGLTILQVNNWFINARRRIVQPMIDQSNRAVSQGAAYSPEGQPMGSFVLDGQQHMGIRPAGPMSGMGMNMGMDGQWHYM
Spécification
Spécification
AAH01516
Meis homeobox 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
HsT18361, MGC2820, MRG1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
4212
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MEIS2
GST