Learn More
Bochem™ Brûleur Meker-Fisher
Le brûleur Bochem™ Meker-Fisher régule le gaz à l’aide d’une vis pivotante.
Marque: Bochem™ 7520
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Régulation de l’air
- Régulation des gaz avec vis pivotante
Spécification
Brûleur Meker-Fisher | |
Nickel, acier | |
30 mm (tête), 80 mm (base) | |
1300°C |
Multigaz | |
5 à 100 mbar, 3 KW | |
200 mm |