Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Meker avec connexion Tétine, ouverture de 24 mm
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
116.00€ - 119.00€
Spécification
Type de produit Brûleur de sécurité Meker
Matériau Laiton
Diamètre (métrique) 24 mm
Hauteur (métrique) 160 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Type de gaz Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Type de gaz Prix Quantité et disponibilité  
11789777
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Consommation de 62 l/h. Gaz naturel / méthane
119.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11719787
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Consommation de 80 l/h. Butane, propane, LPG
116.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-07-2024
Description
  • Les dispositifs de sécurité sont tous contenus dans le brûleur, ce qui réduit le besoin d’alimentation électrique
  • Fabriqué en laiton et en acier nickelé
  • Haut du brûleur équipé d’une tête en acier perforée, qui émet plusieurs petites flammes, mais très chaudes
  • Non équipé d’un régulateur d’air
Spécification
Spécification
Brûleur de sécurité Meker
24 mm
1 de chaque
Laiton
160 mm