Learn More
Chlorure MEM, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736818
48.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3970-21-6, 542-88-1
C4H9ClO2
124.56
MFCD00000888
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride
77590
1-(chlorométhoxy)-2-méthoxyéthane
COCCOCCl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3970-21-6, 542-88-1
C4H9ClO2
124.56
MFCD00000888
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride
77590
1-(chlorométhoxy)-2-méthoxyéthane
COCCOCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau MEM chloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 50.0°C to 52.0°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2Cl
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 10 g
Fieser 07,227; 09,299
Gravité spécifique 1.09
Poids de la formule 124.57
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MEM chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.