Learn More
Alexandra™ Veste polaire anti-boulochage pour hommes, marine
Click to view available options
Dimensions:
L
Description
- Deux poches zippées sur les côtés
- Cordon élastique avec bloque-cordon
- Unisexe
- Jusqu’à 40° lavages
- Longueur dos :72 à 74 cm (augmente avec la taille)
- Grammage :300 gsm
- 100 % polyester
Spécification
Dimensions | L |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polyester |
Couleur | Bleu marine |
Modèle | NG19 |
Poids (métrique) | 300 g/m² |