Learn More
Uvex™ Men's Coat 8869-Blue 60%CO-40%PES
Optimised with clothing physiology in mind. Stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection
Marque:  Uvex™ 1628206
Informations supplémentaires : Poids : 0.73000kg
Code produit. 17259260
  • 68.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-10-2022
Description
  • Matériau : 65 % coton, 35 % polyester, environ 305 g/m²
  • Tissu croisé - Le nouvel alignement de style et d’empiècements stretch optimaux pour un confort porté élevé et la combinaison avec des inserts colorés contrastés donnent au manteau une nouvelle apparence.
  • Coude ergonomique préformé et ergonomique pour un ajustement parfait
  • Grandes zones d’empiècements stretch dans la zone des épaules et des bras pour une grande facilité de mouvement
  • Les nombreuses poches offrent suffisamment d’espace de stockage
  • Longueur : 96 cm
  • Adapté à la blanchisserie industrielle
  • Norme ÖKo-Tex 100
  • Tailles : 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
Spécification
44/46
Bleu
Non
Hommes
Boutons pression
305 g/m²