Learn More
Uvex™ Men's Dungarees 7478-Night Blue
Catalog Number p-7231957
Click to view available options
Dimensions:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Combinaison Uvex suXXeed multifonctions
  • Matériau : 49 % PPAN-FR, 42 % coton, 5 % aramide, 3 % polyamide, 1 % fibres antistatiques, 300 g/m²
  • Coupe multifonctionnelle et ergonomique, pour une protection de haute qualité, empiècements stretch intégrés doux et adaptés aux peaux sensibles, inserts réfléchissants
  • Normes : - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - CEI 61482-1-2
  • Tailles : 23-32, 42-66, 90-110, lavage industriel, 60 degrés, ne pas blanchir, sèche-linge 2 points, repassage 2 points
Type de bouchon Fermeture éclair
Couleur Bleu
Dimensions 54
Épaisseur 300 g/m²