Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7468 - Signal Yellow
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Vestes pour hommes Uvex suXXeed, construction :
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 270 g/m²
  • Couleur : orange haute visibilité
  • Construction de manche à coupe haute
  • Ajustement 3D
  • Fermeture éclair avant centrale
  • Deux poches latérales
  • Bandes réflectives
  • Normes d’ourlet de manche élastique : EN ISO 20471 classe 2 - norme UV 801 UPF 80, norme OEKO-TEX 100
  • Tailles : XS-4XL
  • Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de XXL, lavage à 60 degrés, ne pas javelliser, séchage doux, 2 points de repassage
Dimensions S
Sexe Hommes
Couleur Jaune, Bleu
Type de bouchon Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur 270 g/m²