Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7475-Night Blue
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marque:  Uvex™ 8828117
Informations supplémentaires : Poids : 0.81500kg
Code produit. 17265921
  • 267.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2023
Description
  • Veste Uvex suXXeed multifonctions
  • Matériau : 49 % PPAN-FR, 42 % coton, 5 % aramide, 3 % polyamide, 1 % fibres antistatiques, 300 g/m²
  • Multifonctionnelle, pour une protection de haute qualité, empiècements stretch intégrés doux et adaptés aux peaux sensibles, construction de manche à coupe haute, inserts réfléchissants
  • Normes : - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - CEI 61482-1-2
  • Tailles : S - 6XL
  • Lavage industriel, 60 degrés, ne pas blanchir, sèche-linge 2 points, repassage 2 points
Spécification
Spécification
XXXXXXL
Bleu
Non
Hommes
Fermeture éclair
300 g/m²