Learn More
Uvex™ Men's Trousers 7476-Night Blue
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marque:  Uvex™ 8828304
Informations supplémentaires : Poids : 0.71000kg
Code produit. 17265931
  • 214.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-12-2022
Description
  • Pantalon pour homme Uvex suXXeed multifonctions
  • Couleur : bleu nuit
  • Matériau : 49 % PRAN-FR, 42 % coton, 5 % para-aramide, 3 % polyamide, 1 % carbone, environ 300 g/m²
  • Coupe ergonomique, 2 poches de jambes avec rabat et fixation Velcro invisible, poche de jambe gauche avec poche pour téléphone cellulaire interne et soufflets, poche à règle sur la jambe de pantalon arrière avec broderie directe Uvex sur le bas, poches de genou, deux poches latérales
  • Ceinture élastique dans le dos, cinq passants, poches arrière, rabats des deux côtés et renfort, bouton de ceinture invisible
  • Normes : - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - CEI 61482-1-2
  • Tailles : 23-32, 42-66, 90-110
  • Supplément pour grandes tailles à partir de 56 ou 106 + 10 %
  • Entretien : Lavage à 60°C, ne pas blanchir, sèche-linge : 1 point, repassage : 1 point, nettoyage au perchloréthylène
Spécification
Spécification
42
Bleu
Non
Hommes
Fermeture éclair
300 g/m²