Learn More
Uvex™ Men Softshell 7431-Yellow
Catalog Number p-7232012
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Veste softshell - protection flash uvex, n° de modèle : 7431
  • Matériau : 100 % polyester, avec membrane en 3 couches, environ 240 g/m²
  • Veste softshell haute visibilité coupe-vent et hydrofuge
  • Une poche poitrine gauche avec fermeture éclair et deux grandes poches latérales avec fermeture éclair, matière légère bien que respirante et inusable, classification colonne d’eau 10 000 mm
  • Tailles : XS - 6XL
  • Supplément pour grandes tailles : 10 % à partir de la taille XL
  • Instructions d’entretien : 60°C lavable, ne pas utiliser de chlore, sèche-linge : I point, repassage : I point, nettoyage à sec : P certifié selon : EN ISO 20471 X2
Dimensions XXL
Sexe Hommes
Couleur Jaune, gris
Type de bouchon Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur 285 g/m²