Learn More
Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Navy 100% Cotton
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Navy classical T-shirt form of combed cotton, and single Jersey with neck tape and elastic cuffs on neck
  • Bleu marine
  • Matériau : 100 % coton peigné, 145 g/m² T-shirt en maille jersey classique en coton peigné.
  • Encolure
  • Encolure élastique
  • Couleur stable et facile à entretenir
  • Taille : XS - 6XL
  • Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, ne pas sécher au sèche-linge
Dimensions XXL
Sexe Hommes
Couleur Bleu
Jetable Non
Épaisseur 140 g/m²