Learn More
Uvex™ Men Trouser 7466-Graphite
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Description
- Pantalons pour homme
- Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % fibre antistatique, 245 g/m²
- Couleur : graphite
- Haute protection avec fibre antistatique
- Réduction de charge optimale
- Empiècement de jambe
- Ceinture extensible avec bouton breveté
- Côté gauche : poche latérale avec rabat et bouton pression standard : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
- Tailles : 23-32, 42-66, 90-110
- Supplément pour grandes tailles : +10 % à partir de la taille 28, 56 ou 106, 60 degrés, ne pas javelliser, séchage à basse température, repassage 2 points
Spécification
Dimensions | 25 |
Sexe | Hommes |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Boutons ; Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 245 g/m² |