Learn More
Uvex™ Men Trouser 7466-Graphite
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Pantalons pour homme
  • Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % fibre antistatique, 245 g/m²
  • Couleur : graphite
  • Haute protection avec fibre antistatique
  • Réduction de charge optimale
  • Empiècement de jambe
  • Ceinture extensible avec bouton breveté
  • Côté gauche : poche latérale avec rabat et bouton pression standard : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : 23-32, 42-66, 90-110
  • Supplément pour grandes tailles : +10 % à partir de la taille 28, 56 ou 106, 60 degrés, ne pas javelliser, séchage à basse température, repassage 2 points
Dimensions 27
Sexe Hommes
Couleur Gris
Type de bouchon Boutons ; Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur 245 g/m²