Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mento
Hydrofuges pendant 4 heures au maximum et parfaitement adaptées au travail à l’extérieur. Conçues pour offrir une protection exceptionnelle sur la totalité du pied avec une plaque en acier renforcé dans la semelle et des dessus en cuir solides et efficaces. Une semelle en polyuréthane double densité protège les pieds des dangers au-dessus et au-dessous.
Marque:  Emma Safety Footwear 581548-44
Informations supplémentaires : Poids : 2.27100kg
Code produit. 15968771
Quantité Prix
1 128.83€ / 1 paire
10 117.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 03-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
  • L’argent désinfecté Hydro-Tec™ rend les pieds plus secs et plus frais
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Mento
Cuir
Acier
Marron
Argent désinfecté Hydro-Tec™
44