Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
18.43€ - 52.30€
Spécification
Type de produit | Lame couvre-objet |
---|---|
Forme | Carré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
À utiliser avec (équipement) | Équipements automatisés |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11961988
|
Epredia™
BB02000200A153MNZ0 |
20 mm | 20 mm |
52.30€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15767572
|
Epredia™
BBAD01800180#A153FST#0## |
18mm | 18mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15707592
|
Epredia™
BBAD02400240#A153FST#0## |
24mm | 24mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Lamelle couvre-objet• Epaisseur N°1: 0,13 à 0,16mm
• Verre haute qualité exempt d'impureté
• Verre borosilicaté transparent de haute qualité optique
• Conforme à la classe hydrolytique 1
• Lamelle carrée
• Lamelle carrée
Spécification
Lame couvre-objet | |
Verre borosilicaté | |
Équipements automatisés |
Carré | |
1 (0,13 à 0,16 mm) |