Learn More
Mercurchrome, 24-27 % de mercure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-155697
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
129-16-8
C20H8Br2HgNa2O6
750.65
MFCD00013081
QJJYLIJNUFJILQ-UHFFFAOYSA-N
Merbromin, 2, 7-Dibromo-4-hydroxymercurifluoresceine disodium salt
54598522
sodium ; [2,7-dibromo-9-(2-carboxyphényl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-4-yl]mercure ; hydrate
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)O)[Hg])Br)C(=O)O.O.[Na+]
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
129-16-8
C20H8Br2HgNa2O6
750.65
MFCD00013081
QJJYLIJNUFJILQ-UHFFFAOYSA-N
Merbromin, 2, 7-Dibromo-4-hydroxymercurifluoresceine disodium salt
54598522
sodium ; [2,7-dibromo-9-(2-carboxyphényl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-4-yl]mercure ; hydrate
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)O)[Hg])Br)C(=O)O.O.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Mercurochrome
Point de fusion >300°C
Couleur Vert
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 5934
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol,acetone,ether
Poids de la formule 750.65
Pourcentage de pureté 24 to 27% (Hg), 18 to 22.5% (Br2)
Forme physique Échelle, granulés ou cristaux brillants
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercurochrome, 24-27% Mercury
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.