Learn More
Haleco™ Kit de collecte de mercure
Contient tous les éléments de base nécessaires à la collecte d’un déversement ou d’une fuite de mercure.
Marque:  Haleco™ CKT0000MZ
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.52800kg
Code produit. 11965295
  • 360.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • 2 éponges absorbantes
  • 1 boîte de collecte pour éponges avec bouchon à vis
  • 1 flacon de 500 g de poudre absorbante
Spécification
Spécification
Kit de nettoyage au mercure
Nettoyage des déversements et des fuites de mercure
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • mercury recovery kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: zinc