Learn More
Honeywell™ Mercury(I) Nitrate Dihydrate, ≥97%, Honeywell™
Reagent Grade,≥97%
Marque:  Honeywell™ 680265-250G
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7782-86-7 Poids : 0.25000kg
Quantité 250g
Conditionnement Flacon poly
Code produit. 15696700
  • 305.04€ / 250g
Date d’expédition estimée: 25-08-2021
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
7782-86-7
MFCD00150813
Spécification
Mercury(I) nitrate dihydrate
Hg2(NO3)2 · 2H2O
UN1627
≥97%
Flacon poly
Blanc
250g
7782-86-7
MFCD00150813
561.22g/mol
4.78g/mL at 25°C
Crystalline
70°C