Learn More
Nitrate de mercure(I) dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de mercure(I) dihydraté est utilisé dans la préparation d’autres composés du mercure(I). Il agit en tant qu’agent réducteur. Il participe à la préparation du nitrate de mercure(II) par traitement avec de l’acide nitrique dilué, ainsi qu’à l’obtention de mercure par exposition à la lumière.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les alcools, le soufre et les agents réducteurs forts.
Le nitrate de mercure(I) dihydraté est utilisé dans la préparation d’autres composés du mercure(I). Il agit en tant qu’agent réducteur. Il participe à la préparation du nitrate de mercure(II) par traitement avec de l’acide nitrique dilué, ainsi qu’à l’obtention de mercure par exposition à la lumière.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les alcools, le soufre et les agents réducteurs forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury(I) nitrate dihydrate |
Point de fusion | 70°C |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | Hg2(NO3)2·2H2O |
Numéro UN | UN1627 |
Merck Index | 14,5896 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 561.22 (525.19 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 98% |
Odeur | Odorless |