Learn More
Acétate de mercure(II), ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3257045
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
1600-27-7
C4H6HgO4
318.68
MFCD00012165
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
mercury 2+ ion acetic acid
15337
CHEBI:33211
diacétate de mercure(2+)
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
1600-27-7
C4H6HgO4
318.68
MFCD00012165
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
mercury 2+ ion acetic acid
15337
CHEBI:33211
diacétate de mercure(2+)
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Mercuric acetate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in oxymercuration of double bonds. Mercuric acetate is used in non-aqueous titration. It is employed in the manufacture of phenyl mercury compounds which have pharmaceutical applications. It removes the acetamidomethyl protecting group from protected thiol, and converts thiocarbonate esters into dithiocarbonates. It promotes the addition of hydroxide and alkoxide across carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Mercury(II) acetate
Point de fusion 179°C to 182°C
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0% min.
Beilstein 3563831
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Poids de la formule 318.68
Qualité ACS
Odeur Weak
Sensibilité Light sensitive
Aspect White crystals
Densité 3.28 g/cm3 at 20°C