Learn More
Chlorure de mercure(II), réactif ACS, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15691990
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
7487-94-7
Cl2Hg
271.49
MFCD00011041
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
24085
CHEBI:31823
mercury(2+) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Hg++]
7487-94-7
Cl2Hg
271.49
MFCD00011041
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
24085
CHEBI:31823
mercury(2+) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Hg++]
Réactif ACS, ≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Mercury(Ii) Chloride
Quantité 500 g
Formule linéaire HgCl2
Numéro UN 1624
Informations sur la solubilité Soluble in diethyl ether, acetic acid, ethyl acetate, glycerol, alcohol, acetone (salt form), water
Poids de la formule 271.5g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Tension de vapeur 1.3mmHg (236°C)