Learn More
Mercury(Ii) Sulfate, ACS Reagent, ≥98.0%, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15661720
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
7783-35-9
HgO4S
296.65
MFCD00011047
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
24544
Mercure(2+) ; sulfate
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
7783-35-9
HgO4S
296.65
MFCD00011047
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
24544
Mercure(2+) ; sulfate
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Mercury(Ii) Sulfate
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Formule linéaire HgSO4
Numéro UN UN1645
Poids de la formule 296.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder/Crystals/Chunks
Densité 7.56g/cu.cm