Learn More
Sulfate de mercure(II), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
500 g
3 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury(II) sulfate |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | HgSO4 |
Numéro UN | UN1645 |
Poids de la formule | 296.65g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% (precipitation titration) |