Learn More
Solution de métal standard mercure 1000 ppm, pour AAS, solution HNO 31 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
pH | 1 |
Forme physique | Liquide |