Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 1,0M, pH 6,5
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Description
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MES est utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est utilisé pour résoudre de très petites protéines sur des gels bis-tris. Il est principalement utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le MES est utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est utilisé pour résoudre de très petites protéines sur des gels bis-tris. Il est principalement utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | MES buffer soln. |
Concentration | Solution de tampon 1.0M |
pH | 6.5 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |