Learn More
MES monohydraté, ≥98,5 % (base sèche), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082848
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00149409
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
16218417
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique ; hydrate
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00149409
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
16218417
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique ; hydrate
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Nom chimique ou matériau MES Monohydrate
Point de fusion ∼308°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O
Quantité 100 g
Beilstein 141319
Poids de la formule 213.25
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Ultrapure
Forme physique Poudre cristalline