Learn More
Chlorure de mésitylène-2-sulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081693
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
773-64-8
C9H11ClO2S
218.695
MFCD00007434
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
13046
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
773-64-8
C9H11ClO2S
218.695
MFCD00007434
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
13046
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Mesitylene-2-sulfonyl chloride is used as reagent for intramolecular lactamizations and lactonization. It also acts as a reagent for protecting guanidino groups and tryptophan. It is used as coupling reagent in polynucleotide synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de mésitylène-2-sulfonyle est utilisé comme réactif pour les lactamisations intramoléculaires et la lactonisation. Il agit également comme réactif pour la protection des groupes guanidino et du tryptophane. Il est utilisé comme réactif de couplage dans la synthèse des polynucléotides
Solubilité
Soluble dans le toluène (pratiquement transparent).
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec des bases fortes. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Mesitylene-2-sulfonyl chloride
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’ébullition 150°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1107601
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene (almost transparency).
Poids de la formule 218.7
Pourcentage de pureté 99%