Learn More
Mésitylène, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736822
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
108-67-8
C9H12
120.19
MFCD00008538
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
7947
CHEBI:34833
1,3,5-triméthylbenzène
CC1=CC(=CC(=C1)C)C
108-67-8
C9H12
120.19
MFCD00008538
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
7947
CHEBI:34833
1,3,5-triméthylbenzène
CC1=CC(=CC(=C1)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Mesitylene
Point de fusion -45.0°C
Densité 0.8675g/mL
Point d’ébullition 163.0°C to 166.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3(CH3)3
Indice de réfraction 1.4980 to 1.5000
Quantité 250 mL
Beilstein 05, 406
Merck Index 15, 5977
Gravité spécifique 0.8675
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Viscosité 0.834 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mesitylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.