Learn More
Acide meso-2,3-dimercaptosuccinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
It is applied as a selective masking agent and chelating agent for cadmium in EDTA titration of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de masquage sélectif et agent chélateur pour le cadmium dans la titration EDTA du zinc.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol (25 mg/ml, donne des résultats incolores à jaune clair, limpide).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme agent de masquage sélectif et agent chélateur pour le cadmium dans la titration EDTA du zinc.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol (25 mg/ml, donne des résultats incolores à jaune clair, limpide).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid |
Point de fusion | ∼196°C (decomposition) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 1725150 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Merck Index | 14,8865 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,and ethanol (25mg/ml,results in colorless to light yellow,clear). |
Poids de la formule | 182.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |