Learn More
Bentazone dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12929593
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Nom chimique ou matériau Bentazone
Concentration 100μg/mL
CAS 25057-89-0
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 mL
Type Solution étalon à composant unique organique
Formule moléculaire C10H12N2O3S
Clé InChI ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
Nom IUPAC 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1 H-2 $l^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 240.277
CID PubChem 2328
ChEBI CHEBI:3018
Solvant ou matrice Methanol
Forme physique Liquid