Learn More
Fisher Chemical 10 ML Metabolite PCB 50 in n-Hexane 10µg/mL 10mL
Marque: Fisher Chemical P839700
10 ML Metabolite PCB 50 in n-Hexane 10µg/mL 10mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00660kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II