Learn More
Fisher Chemical 1 ML Metabolite PCB 73 in n-Hexane 100µg/mL 1mL
Marque: Fisher Chemical P840670
1 ML Metabolite PCB 73 in n-Hexane 100µg/mL 1mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00070kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II