Learn More
Hamilton™ Aiguilles personnalisées pour embase en métal Luer-Lock en acier inox avec pointe 2, 3 ou 4
Le moyeu métallique rend la connexion la plus rigide à l’aiguille, ce qui la rend parfaite pour le perçage répétitif du septum.
Marque: Hamilton™ 7748-16
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Autoclavables
- Moyeux en métal fabriqués en laiton nickelé
- Longueur personnalisée
- Compatibles avec les seringues Luer-Lock en PTFE (TLL)
- Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants
- Fournis par boîtes de 6
Spécification
Point 2, 3 ou 4 | |
6/boîte |