Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé MetaLabel™ B-486 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester métallisé Brady B-486 avec adhésif agressif sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114825
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.15690kg
Spécification
Étiquette de suivi des biens | |
Gris clair | |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 | |
76,2 x 48,3 mm (l x H) | |
0,135 mm | |
Polyester métallisé (B-486) | |
Mat |
Caoutchouc, Permanent | |
Certifications UL, homologation CSA | |
Suivi des biens, plaques signalétiques, identification à usage général | |
48,26 mm | |
Rectangle | |
–40°C à +120°C | |
79,38 mm | |
100/Bte | |
76,20 mm |