Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé MetaLabel™ B-486 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester métallisé Brady B-486 avec adhésif agressif sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114749
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.11110kg
Spécification
Étiquette de suivi des biens | |
Gris clair | |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 | |
25,4 x 12,7 mm (l x H) | |
0,135 mm | |
Polyester métallisé (B-486) | |
Mat |
Caoutchouc, Permanent | |
Certifications UL, homologation CSA | |
Suivi des biens, plaques signalétiques, identification à usage général | |
12,70 mm | |
Rectangle | |
–40°C à +120°C | |
15,88 mm | |
500/rouleau | |
25,40 mm |