Learn More
Méthanol, ACS, qualité spectrophotométrique, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol |
Point de fusion | -98°C |
Formule linéaire | CH3OH |
Numéro UN | UN1230 |
Beilstein | 1098229 |
Poids de la formule | 32.04g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.9% |
Qualité | ACS |
Densité | 0.791g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 64°C to 65°C |