Learn More
Méthanol, 99,9 %, pour la biochimie, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440172
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
methanol
CO
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
methanol
CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98.0°C
Absorbance 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 240nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 0.6 max. at 210nm, 1 max. at 207nm
Densité 0.7910g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.3280 to 1.3300
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 0.791
Formule linéaire CH3OH
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.