Learn More
Méthanol, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™
Catalog Number p-7138049
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Méthanol
CO
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Méthanol
CO
Offre des performances supérieures avec un risque minimal de contaminants pouvant limiter la précision et la productivité. Le méthanol, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™ est un solvant ultra-pur pour l’analyse des résidus organiques qui maximise la sensibilité et la puissance de détection d’un instrument.
Les solvants BAKER ULTRA RESI-ANALYZED ont été développés pour les procédures d’extraction et de concentration de résidus organiques. Ces solvants sont entièrement caractérisés et contrôlés par les systèmes de détection ECD, FID ou autres détecteurs spécifiques à une méthode afin de fournir le plus haut niveau de pureté et d’homogénéité entre les lots.
  • Les systèmes de stabilisation uniques offrent une stabilité inégalée du produit et des résultats sans interférence lorsque le produit chimique l’exige
  • Distillation optimisée destinée à éliminer les impuretés réactives, pour la production de dosages plus élevés et de fronts de solvants étroits
  • Performances testées à des niveaux de pureté inférieurs aux limites inférieures de quantification (LIQ) pour la détection des analytes de traces
  • Les performances sont garanties jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette
  • Convient aux protocoles de nettoyage des échantillons de l’EPA
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté For Organic Residue Analysis
Formule linéaire CH3OH
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité BAKER ULTRA RESI-ANALYZED™
Densité 0.79g/cm3
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 5.5 - 44 Vol %
Point d’éclair 11°C
Température d’allumage 455°C
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 1 ppm
Acide titrable Max. 0.3μeq/g
Base titrable Max. 0.1μeq/g
Eau Max. 0.08%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.