Learn More
Méthanol-d4, pour la RMN, contient 0,03 v/v% du TMS, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-160097
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
811-98-3
CH4O
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
811-98-3
CH4O
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
Méthanol-d4, CH4O, numéro CAS-811-98-3, méthan-d3-ol-d, méthanol 2h4, alcool-d méthyl-d3, perdeutérométhanol, méthanol-d4, tétradeutérométhanol, trideutério deutériooxy méthane, méthanol-d4, 99,8 % d’atomes d, alcool méthylique-d4, cd3od, 50 ml, 01, III, 1 187, sans colorant, 0,8880 g/ml, 99,75 % min., 212-378-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom % D
Densité 0,8880 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3262
Eau 0,05 % max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
Point de fusion -99.0°C
Point d’ébullition 65.0°C
Formule linéaire CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
Poids de la formule 36.06
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol-d4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.