Learn More
Méthanol, pour HPLC-MS, Fisher Chemical
Catalog Number 10532213
56.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21964" pour bénéficier de cette offre.
51.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
13.69 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 l
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
887
CHEBI : 17790
Méthanol
CO
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
887
CHEBI : 17790
Méthanol
CO
Méthanol, pour HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa à 20°C
Viscosité 0.55 cp à 20°C
Poids de la formule 32.04 g/mol