Learn More
Amine de méthoxypolyéthylène glycol, M.W. 13,000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080106
31.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
80506-64-5
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
559.69
MFCD00131599
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine
COCCOCCN
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
80506-64-5
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
559.69
MFCD00131599
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine
COCCOCCN
It is used as a reagent for pegylation of biomolecules, improvement of solubility and other pharmacological parameters, for the preparation of various conjugates containing polyethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methoxypolyethylene glycol amine
Couleur Blanc
Note relative au nom M.W. 13,000
Forme physique Solide granulaire
Informations sur la solubilité Soluble in water.