Learn More
Alfa Aesar™ Amine de méthoxypolyéthylène glycol, M.W. 13,000
Marque: Alfa Aesar™ 046433.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 80506-64-5 Poids : 0.00100kg
Quantité | 1g |
---|
Identifiants chimiques
80506-64-5 | |
559.69 | |
MSKSQCLPULZWNO-UHFFFAOYSA-N |
C25H53NO12 | |
MFCD00131599 | |
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine |
Spécification
Methoxypolyethylene glycol amine | |
80506-64-5 | |
MFCD00131599 | |
Soluble in water. | |
559.69 | |
Blanc |
M.W. 13,000 | |
C25H53NO12 | |
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine | |
MSKSQCLPULZWNO-UHFFFAOYSA-N | |
Solide granulaire | |
1g |