Learn More
2,4-diméthoxybenzoate de méthyle, 98 %, ACROS Organics
Marque:  Acros Organics 426811000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2150-41-6 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Code produit. 10021314
  • 839.00€ / 100g
Expédition estimée
18-03-2021
Identifiants chimiques
2150-41-6
196.2
2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester
2,4-diméthoxybenzoate de méthyle
C10H12O4
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)OC
Spécification
Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate
>110°C
1.194
100g
97.5% min. (GC)
(CH30)2C6H3CO2CH3
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-diméthoxybenzoate de méthyle
137451
98%
1.1940g/mL
Flacon en verre
294°C to 296°C
2150-41-6
C10H12O4
2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)OC
196.2
196.2
Vidéos
FDS Documents