Learn More
2,4-diméthoxybenzoate de méthyle, 98 %, ACROS Organics
Catalog Number 10535524
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2150-41-6
C10H12O4
196.20
MFCD00070649
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
2,4-diméthoxybenzoate de méthyle
COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
2150-41-6
C10H12O4
196.20
MFCD00070649
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
2,4-diméthoxybenzoate de méthyle
COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
Nom chimique ou matériau Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate
Densité 1.1940g/mL
Point d’ébullition 294°C to 296°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH30)2C6H3CO2CH3
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.194
Synonyme 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%