missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 2-acétamidoacrylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11392407
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
35356-70-8
C6H9NO3
143.14
MFCD00013394
SMWNFFKPVLVOQQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-acetamidoacrylate, 2-acetamidoacrylic acid methyl ester, n-acetyldehydroalanine methyl ester, 2-propenoic acid, 2-acetylamino-, methyl ester, methyl 2-acetylamino acrylate, 2-acetamidomethacrylate, acmc-209igf, methyl 2-acetaminoacrylate, methyl 2-acetylamino-acrylate, methyl 2-acetamido-2-propenate
98644
2-acétamidoprop-2-énoate de méthyle
COC(=O)C(=C)NC(C)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
35356-70-8
C6H9NO3
143.14
MFCD00013394
SMWNFFKPVLVOQQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-acetamidoacrylate, 2-acetamidoacrylic acid methyl ester, n-acetyldehydroalanine methyl ester, 2-propenoic acid, 2-acetylamino-, methyl ester, methyl 2-acetylamino acrylate, 2-acetamidomethacrylate, acmc-209igf, methyl 2-acetaminoacrylate, methyl 2-acetylamino-acrylate, methyl 2-acetamido-2-propenate
98644
2-acétamidoprop-2-énoate de méthyle
COC(=O)C(=C)NC(C)=O

Methyl 2-acetamidoacrylate exhibits anti-inflammatory property and decreases induced acute kidney injury in mice.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’2-acétamidoacrylate de méthyle présente une propriété anti-inflammatoire et diminue les lésions rénales aiguës induites chez les souris.

Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl 2-acetamidoacrylate
Point de fusion 49°C to 51°C
Point d’ébullition 103°C to 104°C (8 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1812208
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'